Få mere at vide
2-Phenylphenol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylphenol-d5 |
| CAS | 64420-98-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H5D5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Biphenylol-d5 (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl-d5, 2-Hydroxybiphenyl-d5, 2-Hydroxydiphenyl-d5, Anthrapole 73-d5, Britewood S-d5, Decco OPP 20-d5, Dowicide 1-d5, Invalon OP-d5, NSC 1548-d5, Nectryl-d5, O-PP-d5, Preventol 3041-d5, Preventol O Extra-d5, Remol TRF-d5, Tetrosin OE-d5, Tetrosin OE-N-d5, Tumescal OPE-d5, o-Biphenylol-d5, o-Diphenylol-d5, o-Hydroxybiphenyl-d5, o-Hydroxydiphenyl-d5, o-Phenylphenol-d5, o-Xenol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| SMIL | OC1=CC=CC=C1C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| IUPAC navn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.24 |
| Vis mere |