Få mere at vide
2-Phenylphenol, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
2-Phenylphenol bruges som farvestofmellemprodukt, blødgører, gummikemikalie og som konserveringsmiddel i vand-olie-emulsioner. Det bruges som et antimikrobielt konserveringsmiddel i kosmetik og et antimikrobielt tilsætningsstof til fremstilling af metalbearbejdningsvæsker, læder, klæbemidler og tekstiler. Desuden fungerer det som et desinfektionsmiddel i husholdninger, hospitaler, plejehjem, gårde, vaskerier, frisører, veterinærudstyr og fødevareforarbejdningsanlæg. Det er også ansat i produktionen af harpiks og gummikemikalier. Udover dette bruges det som polymermateriale, stabilisator og flammehæmmer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, benzen, natriumhydroxid, chloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, ethylether, pyridin, ethylenglycol, isopropanol, glycolethere og polyglycoler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylphenol |
| Smeltepunkt | 54 °C til 58 °C |
| Tæthed | 1.293 |
| Kogepunkt | 152 °C til 154 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 124 °C (255 °F) |
| Lugt | Mild |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 606907 |
| Merck Index | 14,7304 |
| Vis mere |