Få mere at vide
2-Phenylphenol, 99%
Artikelnummer. 11403264
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11403264
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10592.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
2-Phenylphenol bruges som farvestofmellemprodukt, blødgører, gummikemikalie og som konserveringsmiddel i vand-olie-emulsioner. Det bruges som et antimikrobielt konserveringsmiddel i kosmetik og et antimikrobielt tilsætningsstof til fremstilling af metalbearbejdningsvæsker, læder, klæbemidler og tekstiler. Desuden fungerer det som et desinfektionsmiddel i husholdninger, hospitaler, plejehjem, gårde, vaskerier, frisører, veterinærudstyr og fødevareforarbejdningsanlæg. Det er også ansat i produktionen af harpiks og gummikemikalier. Udover dette bruges det som polymermateriale, stabilisator og flammehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenylphenol bruges som farvestofmellemprodukt, blødgører, gummikemikalie og som konserveringsmiddel i vand-olie-emulsioner. Det bruges som et antimikrobielt konserveringsmiddel i kosmetik og et antimikrobielt tilsætningsstof til fremstilling af metalbearbejdningsvæsker, læder, klæbemidler og tekstiler. Desuden fungerer det som et desinfektionsmiddel i husholdninger, hospitaler, plejehjem, gårde, vaskerier, frisører, veterinærudstyr og fødevareforarbejdningsanlæg. Det er også ansat i produktionen af harpiks og gummikemikalier. Udover dette bruges det som polymermateriale, stabilisator og flammehæmmer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, benzen, natriumhydroxid, chloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, ethylether, pyridin, ethylenglycol, isopropanol, glycolethere og polyglycoler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-43-7
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00002208
InChI nøgle LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylphenol
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Tæthed 1.293
Kogepunkt 152°C to 154°C (15 mmHg)
Flammepunkt 124°C (255°F)
Lugt Mild
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
IUPAC navn 2-phenylphenol
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Phenylphenol