Få mere at vide
2-Phenylphenol, 99%
Artikelnummer. 11389599
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389599 250 g 250g
11403264 500 g 500g
11413264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11389599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10592.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170,21 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Phenylphenol bruges som farvestofmellemprodukt, blødgører, gummikemikalie og som konserveringsmiddel i vand-olie-emulsioner. Det bruges som et antimikrobielt konserveringsmiddel i kosmetik og et antimikrobielt tilsætningsstof til fremstilling af metalbearbejdningsvæsker, læder, klæbemidler og tekstiler. Desuden fungerer det som et desinfektionsmiddel i husholdninger, hospitaler, plejehjem, gårde, vaskerier, frisører, veterinærudstyr og fødevareforarbejdningsanlæg. Det er også ansat i produktionen af harpiks og gummikemikalier. Udover dette bruges det som polymermateriale, stabilisator og flammehæmmer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, benzen, natriumhydroxid, chloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, ethylether, pyridin, ethylenglycol, isopropanol, glycolethere og polyglycoler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-43-7
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00002208
InChI nøgle LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylphenol
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Tæthed 1.293
Kogepunkt 152 °C til 154 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 124 °C (255 °F)
Lugt Mild
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 606907
Merck Index 14,7304
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, benzen, natriumhydroxid, kloroform, acetonitril, toluen, hexan, ligroin, ethylether, pyridin, ethylenglycol, isopropanol, glykolæther og polyglykoler.
IUPAC navn [1,1'-biphenyl]-2-ol
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylphenol