Få mere at vide
2-Phenylphenol, 99+%
Artikelnummer. 10427910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10427910 5 g Glasflaske 5g
10123280 500 g Plastflaske 500g
13468348 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10427910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130760050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-43-7
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00002208
InChI nøgle LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylphenol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >56.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 282.0°C
Flammepunkt 123°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4OH
Mængde 5 g
Beilstein 06,II,623
Merck Index 15,7415
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.7g/L(20°C). Other solubilities: readily soluble in naoh solution,ethanol and acet,800g/L isopropanol,soluble in most common organic solvents
IUPAC navn [1,1'-biphenyl]-2-ol
Viskositet 2.4 mPa.s (100°C)
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinske flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.