Få mere at vide
2-Phenylphenol 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311207
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30311207 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30311207 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA16070000AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylphenol
CAS 90-43-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Phenylphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Oc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 170,0732 g/mol