Få mere at vide
2-Phenylpentan, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460631
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460631 5 g 5g
11369559 1 g 1g
11470631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460631 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20114.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2719-52-0 | C11H16 | 148.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-52-0
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.25
MDL nummer MFCD00027145
InChI nøgle LTHAIAJHDPJXLG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylpentane, sec-pentylbenzene, benzene, sec-pentyl, sec-amylbenzene, benzene, 1-methylbutyl, 1-phenyl-1-methylbutane, s-amylbenzene, d-2-phenyl-pentane, sec-amyl benzene, methylbutyl benzene
PubChem CID 17627
IUPAC navn pentan-2-ylbenzen
SMIL CCCC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpentane
Tæthed 0.86
Mængde 5 g
Formel vægt 148.25
Procent renhed 85%
Grad Teknisk