Få mere at vide
2-Phenylnicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylnicotinic Acid |
| CAS | 33421-39-5 |
| Molekylær formel | C12H9NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,14,15) |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=C2C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-phenylpyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vægt | 199.0633 |