Få mere at vide
2-[(Phenylmethoxy)methyl]butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Phenylmethoxy)methyl]butanoic Acid |
| CAS | 1598357-06-2 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-11(12(13)14)9-15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | O=C(C(CC)COCC1=CC=CC=C1)O |
| IUPAC navn | 2-((benzyloxy)methyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.11 |