missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(Phenylmethoxy)methyl]-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Phenylmethoxy)methyl]-1-butanol |
| CAS | 14058-59-4 |
| Molekylær formel | C8 H4 F N2 O2 . Na |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5FN2O2.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(12)13)11-10-6;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)c1[nH]nc2ccc(F)cc12 |
| IUPAC navn | sodium;5-fluoro-2H-indazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.118 |
| Formel vægt | 202.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?