Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylindole |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 188,0 °C til 191,0 °C |
| Farve | Beige til hvid eller grøn |
| Kogepunkt | 250,0 °C (10,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |