Få mere at vide
2-Phenylindol, 95%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylindole |
| Smeltepunkt | 189 °C til 190 °C |
| Kogepunkt | 250 °C (10 mmHg) |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 193.25 |
| Procent renhed | 95% |