Få mere at vide
2-Phenylindole, 95%
Artikelnummer. 11400088
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400088 50 g 50g
11410088 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23674.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 948-65-2
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.249
MDL nummer MFCD00005608
InChI nøgle KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC navn 2-phenyl-1H-indol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylindole
Smeltepunkt 189 °C til 190 °C
Kogepunkt 250°C (10 mmHg)
Mængde 50 g
Formel vægt 193.25
Procent renhed 95%