Få mere at vide
2-Phenylindol-3-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11440137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440137 5 g 5g
11430137 1 g 1g
11450137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21041.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 25365-71-3 | C15H11NO | 221,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25365-71-3
Molekylær formel C15H11NO
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00435481
InChI nøgle IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole-3-carboxaldehyde, 2-phenylindole-3-carbaldehyde, 2-phenyl-3-formylindole, 3-formyl-2-phenylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-3-formyl-indole, 3-formyl-2-phenyl indole, cambridge id 5402328, acmc-1cq37, 2-phenyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 613305
IUPAC navn 2-phenyl-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 249°C to 253°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%