Få mere at vide
2-Phenylinden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17221326 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221326 1 g
17231326 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221326 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467770010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4505-48-0
Molekylær formel C15H12
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD00239514
InChI nøgle BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-phenyl-lH-inden
SMIL C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylindene
Smeltepunkt 157.0°C to 161.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 192.26