Få mere at vide
2-Phenylimidazol, 98%
Product Code. 10653172 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10653172 25 g Glasflaske 25g
10431592 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10653172 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 356430250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 670-96-2
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00005186
InChI nøgle ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
PubChem CID 69591
IUPAC navn 2-phenyl-lH-imidazol
SMIL N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylimidazole
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 141,0 °C til 148,0 °C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 340,0 °C
Flammepunkt 200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 23, 182
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Powder or Granular
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylimidazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.