Få mere at vide
2-Phenylimidazol, 98%
Artikelnummer. 11426706
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426706 25 g 25g
11436706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23858.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144,18 g/mol
2-Phenylimidazol bruges til at fremstille komplekse forbindelser med ruthenium(III) og også som mellemprodukt til agrokemiske, farmaceutiske og specialprodukter. Det finder også sin anvendelse som hærdningsmiddel til epoxyharpikser og polyurethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenylimidazol bruges til at fremstille komplekse forbindelser med ruthenium(III) og også som mellemprodukt til agrokemiske, farmaceutiske og specialprodukter. Det finder også sin anvendelse som hærdningsmiddel til epoxyharpikser og polyurethan.
Opløselighed Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed
).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 670-96-2
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00005186
InChI nøgle ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
PubChem CID 69591
IUPAC navn 2-phenyl-lH-imidazol
SMIL N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylimidazole
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C
Kogepunkt 198 °C til 200 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 200 °C (392 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 114011
Formel vægt 144.18
Procent renhed ≥98%