Få mere at vide
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11489350
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489350 1 g 1g
11479350 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50236.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123533-41-5 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123533-41-5
Molekylær formel C14H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 238.25
MDL nummer MFCD00269226
InChI nøgle WJWJFXUNWPMQSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-phenyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, acmc-1c6xw, 2-phenylh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-pheny-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 2-phenyl
PubChem CID 2737144
IUPAC navn 2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(N=C2C=CC=CN12)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 238.25
Procent renhed 98%