Få mere at vide
2-Phenylhydroquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxybiphenyl |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-7-12(14)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H |
| Formel vægt | 186.0681 |