missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylglutaric Anhydride(>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylglutaric Anhydride |
| CAS | 2959-96-8 |
| Molekylær formel | C11H10O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Dihydro-3-phenyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 2-Phenylpentanedioic Acid Anhydride, 3-Phenyloxane-2,6-dione, NSC 65629 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| SMIL | O=C1CCC(C(=O)O1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-phenyloxane-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vægt | 190.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?