missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylethylamine Hydroiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethylamine Hydroiodide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H |
| Formel vægt | 249.0014 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?