Få mere at vide
2-Phenylethylamin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenethylamine hydrochloride |
| CAS | 156-28-5 |
| Molekylær formel | C8 H11 N . Cl H |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylethanamin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.64 |
| Formel vægt | 157.0658 |