Få mere at vide
2-Phenylethylamin Hydrochlorid (Phenethylamin Hydrochlorid; PEA HCl) 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463946
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463946 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463946 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.4701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Phenethylamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
InChI formel InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.NCCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylethanamin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 157.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 157,0658 g/mol