Få mere at vide
2-Phenylethylamine, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethylamine |
| CAS | 64-04-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Phenylethylamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneethanamine, Phenethylamine (8CI), (2-Aminoethyl)benzene, (β-Aminoethyl)benzene, 1-Amino-2-phenylethane, 2-Amino-1-phenylethane, 2-Phenethylamine, 2-Phenyl-1-ethylamine, 2-Phenylethan-1-amine, 2-Phenylethanamine, 2-Phenylethaneamine, 2-Phenylethylamine, Ethanamine, 2-phenyl-, N-(2-Phenylethyl)amine, NSC 10811, PEA, Phenylethylamine, o-PEA, β-Phenethylamine, β-Phenylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2 |
| SMIL | NCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylethanamine |
| Vis mere |