Få mere at vide
2-Phenylethylisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11432088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432088 25 g 25g
11422088 5 g 5g
11442088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15123.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163,24 g/mol
Phenethylisothiocyanat er en NNK-induceret lungetumorogenese-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenethylisothiocyanat er en NNK-induceret lungetumorogenese-hæmmer
.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethylacetat og dichlormethan. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2257-09-2
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.24
MDL nummer MFCD00004821
InChI nøgle IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC navn 2-isothiocyanatoethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethyl isothiocyanate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 139 °C til 140 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5888
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2084162
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethylacetat og dichoromethan. Reagerer med vand.
Formel vægt 163.24
Procent renhed 98%