Få mere at vide
2-Phenylethyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11422088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422088 5 g 5g
11432088 25 g 25g
11442088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15123.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
Phenethylisothiocyanat er en NNK-induceret lungetumorogenese-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenethylisothiocyanat er en NNK-induceret lungetumorogenese-hæmmer
.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethylacetat og dichlormethan. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2257-09-2
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.24
MDL nummer MFCD00004821
InChI nøgle IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC navn 2-isothiocyanatoethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethyl isothiocyanate
Kogepunkt 139°C to 140°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2084162
Formel vægt 163.24
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.