missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylethyl-d9-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethyl-d9-amine |
| CAS | 342611-05-6 |
| Molekylær formel | C8 2H9 H2 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzene-d5-ethan-d4-amine (9CI), Benzene-2,3,4,5,6-d5-ethan-1,1,2,2-d4-amine, Phenethylamine-d9, 2-(Phenyl-d5)ethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Phenylethylamine-D9, 2-Phenylethyl-d9-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.24 |
| Formel vægt | 130.1456 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?