Få mere at vide
2-Phenylethyl-d9-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethyl-d9-amine |
| CAS | 342611-05-6 |
| Molekylær formel | C8 2H9 H2 N |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.24 |
| Formel vægt | 130.1456 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |