Få mere at vide
2-Phenylethylacetat, 98%
Beskrivelse
Phenylethylacetat bevarer de typiske rosenoter af phenylethanol med en mere intens honningprofil, som er perfekt til frugt- og alkoholholdige drikke. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt, og det kan også anvendes i gaskromatografi og væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenylethylacetat bevarer de typiske rosenoter af phenylethanol med en mere intens honningprofil, som er perfekt til frugt- og alkoholholdige drikke. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt, og det kan også anvendes i gaskromatografi og væskekromatografi.
Opløselighed
Det er uopløseligt i paraffinolie, vand. Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol, faste olier, petroleum, propylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Beskyttet mod varme og lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethyl acetate |
| Smeltepunkt | -31 °C |
| Tæthed | 1.029 |
| Kogepunkt | 231 °C til 233 °C |
| Flammepunkt | 107 °C (225 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 638179 |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i paraffinolie og vand. Opløselig i alkohol, dipropylenglycol, faste olier, petroleum, propylenglykol. |
| Vis mere |