Få mere at vide
2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester, 99%
Artikelnummer. 11358906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358906 1 g 1g
11368906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19530.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 165904-22-3 | C14H21BO2 | 232.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165904-22-3
Molekylær formel C14H21BO2
Molekylvægt (g/mol) 232.13
MDL nummer MFCD03788721
InChI nøgle LVLQNRWCBBIVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylethylboronic acid, pinacol ester, phenethylboronic acid pinacol ester, 2-phenylethylboronic acid pinacol ester, 2-phenylethylboronic acid,pinacol ester, 2-phenylethyl boronic acid pinacol ester, 2-phenyl ethyl-1-boronic acid pinacol ester, 2-phenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11333720
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-phenylethyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 31°C to 33°C
Kogepunkt 70°C to 80°C
Brydningsindeks 1.486
Mængde 1 g
Beilstein 8258927
Formel vægt 232.13
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.