Få mere at vide
2-Phenylethanethiol, 99%
Artikelnummer. 10520764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10520764 50 g Glasflaske 50g
10769383 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378490500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4410-99-5 | C8H10S | 138.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4410-99-5
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.23
MDL nummer MFCD00004891
InChI nøgle ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl mercaptan, benzeneethanethiol, 2-phenylethyl mercaptan, phenylethyl mercaptan, 2-phenylethylthiol, unii-i4th2t2iny, 2-phenyl-ethanethiol, 2-phenylethylmercaptan, beta-phenylethyl mercaptan, i4th2t2iny
PubChem CID 78126
SMIL SCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylethanethiol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 97°C to 100°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)2SH
Brydningsindeks 1.5590 to 1.561
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.03
IUPAC navn 2-phenylethanthiol
Formel vægt 138.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske