Få mere at vide
2-Phenylethan-1,1,2,2-d4-ol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 107473-33-6 |
| Molekylær formel | C8 D4 H6 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzeneethan-α,α,β,β-d4-ol (9 CI, ACI), Benzeneethan-d4-ol, 2-Phenylethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Phenyl-1,1,2,2-tetradeuterioethanol, 2-Phenylethanol-1,1,2,2-d4, Phenethyl-α,α,β,β-d4 Alcohol, Phenethyl alcohol-d4, 2-Phenylethanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-phenylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.1891 |
| Formel vægt | 126.0983 g/mol |
| Vis mere |