Få mere at vide
2-Phenylcyclohexanone, 98%
Artikelnummer. 11493577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493577 25 g 25g
11473577 1 g 1g
11483577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17340.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1444-65-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
Det kan bruges til at fremstille 6-oxo-6-phenyl-hexansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det kan bruges til at fremstille 6
-oxo-6-phenyl-hexansyre.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2 - 4 °Cand Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1444-65-1
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.243
MDL nummer MFCD00001629
InChI nøgle DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone
PubChem CID 95592
IUPAC navn 2-phenylcyclohexan-1-on
SMIL C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylcyclohexanone
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174.24
Procent renhed 98%