Få mere at vide
2-Phenylcyclohexanone, 98%
Beskrivelse
Det kan bruges til at fremstille 6-oxo-6-phenyl-hexansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-oxo-6-phenyl-hexansyre.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2 - 4 °Cand Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylcyclohexanone |
| Smeltepunkt | 56°C to 59°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 174.24 |
| Procent renhed | 98% |