missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Phenylcyclobutan-1-one, TRC

Artikelnummer. 30421386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421386 10 mg
30423674 50 mg
30419937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP40011510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42436-86-2
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.18
Synonym 2-Phenylcyclobutanone
IUPAC navn 2-phenylcyclobutan-1-one
SMIL O=C1CCC1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Phenylcyclobutan-1-one
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vægt 146.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.