missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylbutyric Acid-d5 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylbutyric Acid-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1794940-35-4 |
| Molekylær formel | C11H9D5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(Ethyl-d5)-2-phenylacetic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)benzeneacetic Acid Methyl Ester, (RS)-2-Phenylbutanoic Acid-d5 Methyl Ester, (+/-)-2-Phenylbutanoic Acid-d5 Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)-alpha-toluic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)benzeneacetic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)phenylacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-10(11(12)13-2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)OC)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.26 |
| Formel vægt | 183.1308 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?