missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30428603
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30428603 2.5 mg 2.5mg
30425131 10 mg -
30425962 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2978552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 93963-31-6
Molekylær formel C14H16O2
Molekylvægt (g/mol) 216.28
Synonym Bornaprine Impurity 1
IUPAC navn 3-phenylbicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1(CC2CCC1C2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O2/c15-13(16)14(11-4-2-1-3-5-11)9-10-6-7-12(14)8-10/h1-5,10,12H,6-9H2,(H,15,16)
Formel vægt 216.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.