Få mere at vide
2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O2/c15-13(16)14(11-4-2-1-3-5-11)9-10-6-7-12(14)8-10/h1-5,10,12H,6-9H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 216.115 |