Få mere at vide
2-Phenylbenzoxazol, 99%
Artikelnummer. 11491377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491377 1 g 1g
11401387 5 g 5g
11411387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24906.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 833-50-1 | C13H9NO | 195,221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 833-50-1
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.221
MDL nummer MFCD00012183
InChI nøgle FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbenzoxazole, 2-phenylbenzo d oxazole, benzoxazole, 2-phenyl, ccris 7874, phenyl-2 benzoxazole french, 2-phenyl-benzoxazole, phenyl-2 benzoxazole, 2-phenybenzoxazole, 2-phenyl benzoxazole, 2-phenyl-benzooxazole
PubChem CID 70030
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-benzoxazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbenzoxazole
Smeltepunkt 102 °C til 104 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 99%