Få mere at vide
2-Phenylbenzothiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylbenzothiazole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H |
| Formel vægt | 211.0456 |