Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Phenylbenzothiazole, 97%
Artikelnummer. 11311567
Skift visning
Mængde:
10g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311567 10g 10g
1 options
Product Code. 11311567 Supplier Alfa Aesar™ Supplier No. L02259.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbenzothiazole
CAS 883-93-2
Kogepunkt 371°C
Molekylær formel C13H9NS
MDL nummer MFCD00005777
Mængde 10g
Beilstein 141340
Synonym 2-phenylbenzothiazole, 2-phenylbenzo d thiazole, benzothiazole, 2-phenyl, unii-fo573g4bgt, 2-phenyl benzothiazole, 2-phenylbenzthiazole, fo573g4bgt, wln: t56 bn dsj cr, phenyl-benzothiazole, benzothiazole,phenyl
InChI nøgle XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
SMIL S1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-benzothiazole
Molekylvægt (g/mol) 211.28
PubChem CID 13439
Formel vægt 211.28
Procent renhed 97%