Få mere at vide
2-Phenylbenzimidazol, 97%
Artikelnummer. 11434443
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434443 5 g 5g
11444443 25 g 25g
11454443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10996.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 716-79-0 | C13H10N2 | 194,24 g/mol
2-Phenylbenzimidazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenylbenzimidazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 716-79-0
Molekylær formel C13H10N2
Molekylvægt (g/mol) 194.24
MDL nummer MFCD00005592
InChI nøgle DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
PubChem CID 12855
SMIL N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbenzimidazole
Smeltepunkt 296 °C til 297 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7087
Merck Index 14,7274
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn 2-phenyl-lH-1,3-benzodiazol
Formel vægt 194.24
Procent renhed 97%