Få mere at vide
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsyre monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 11446986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446986 25 g 25g
11436986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25307.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27503-81-7
Molekylær formel C13H10N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 274.29
MDL nummer MFCD00053007
InChI nøgle UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
SMIL OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Beilstein 922664
IUPAC navn 2-phenyl-lH-1,3-benzodiazol-6-sulfonsyre
Formel vægt 292,32 (274,30 Vandfri)
Procent renhed 98%