Få mere at vide
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsyre monohydrat, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 922664 |
| IUPAC navn | 2-phenyl-3H-benzimidazol-5-sulfonsyre |
| Formel vægt | 292,32 (274,30 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |