Få mere at vide
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsyre, 98%
Artikelnummer. 10611833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10611833 5 g Glasflaske 5g
10792471 25 g Glasflaske 25g
10259153 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259700050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27503-81-7
Molekylær formel C13H10N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 274.29
MDL nummer MFCD00053007
InChI nøgle UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
IUPAC navn 2-phenyl-3H-benzimidazol-5-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 3647
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 274.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver