Få mere at vide
2-Phenylazepan, TRC
Artikelnummer. 30425661
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425661 100 mg
30417809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319450100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3466-82-8
Molekylær formel C12H17N
Molekylvægt (g/mol) 175.27
Synonym Hexahydro-2-phenyl-1H-azepine, 2-Phenyl-hexamethylenimine, 2-Phenylhexahydroazepine, 2-Phenylperhydroazepine
IUPAC navn 2-phenylazepan
SMIL C1CCNC(CC1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylazepane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Formel vægt 175.1361