Få mere at vide
2-(Phenylamino)nicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Phenylamino)nicotinic Acid |
| CAS | 16344-24-4 |
| Molekylær formel | C12H10N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-12(16)10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=CC=N2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-anilinopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.0742 |