missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Phenylamino Adenosine, TRC

Artikelnummer. 30426081
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426081 25 mg
30419945 10 mg
30420475 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31953025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53296-10-9
Molekylær formel C16 H18 N6 O4
Molekylvægt (g/mol) 358.35
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-anilinopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMIL Nc1nc(Nc2ccccc2)nc3c1ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Phenylamino Adenosine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N6O4/c17-13-10-14(21-16(20-13)19-8-4-2-1-3-5-8)22(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h1-5,7,9,11-12,15,23-25H,6H2,(H3,17,19,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
Formel vægt 358.139
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.