Få mere at vide
2-Phenylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylacetophenone |
| CAS | 451-40-1 |
| Molekylær formel | C14 H12 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1,2-Diphenylethanone, 1,2-Diphenylethan-1-one, 1,2-Diphenylethanone, Benzyl phenyl ketone, Deoxybenzoin, Desoxybenzoin, NSC 131456, NSC 249236, NSC 6097, Phenyl Benzyl Ketone, Phenylmethyl Phenyl Ketone, α-Phenylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2 |
| SMIL | O=C(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,2-diphenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2445 |
| Formel vægt | 196.0888 |