Få mere at vide
2-Phenylacetohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30428564
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30428564 1 g
1 options
Artikelnummer. 30428564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3210681G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylacetohydrazide
CAS 937-39-3
Molekylær formel C8H10N2O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMIL NNC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylacetohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Formel vægt 150.0793